MABE1809
Anti-methyl PP2Ac (L309) Antibody, clone 7C10-C5
Szinonimák:
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform
Méret kiválasztása
56 700,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
56 700,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7C10-C5 (short 7C10), monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 35.59 kDa
observed mol wt ~35 kDa
faj reaktivitás
yeast, human
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Géninformáció
human ... PPP2CA(5515)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Tested applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected methyl PP2Ac (L309) in Immunohistochemistry applications (Leonard, D., et al. (2020). Cell. 181(3); 688-701).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected methyl PP2Ac (L309) in Western Blotting applications (Frohner, I.E., et al. (2020). Sci Signal. 13(616); eaax6490).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2