05-1416
Anti-CD45 Antibody, clone IBL-5/25
clone IBL-5/25, from rat
Szinonimák:
CD45 associated protein, CD45-associated protein, Lymphocyte phosphatase-associated phosphoprotein, PTPRC-associated protein, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C-associated protein, protein tyrosine phosphatase, receptor type, c
polyp
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IBL-5/25, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Ptprc(19264)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
FUSION PARTNER: SP2/0 myeloma cell line
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this antibody detected CD45 in mouse colon tissue.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse colon tissue
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2