SAB4700587
Monoclonal Anti-CD45 antibody produced in rat
clone EM-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Ptprc
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
EM-05, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Ptprc(19264)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)