ZMS1089
Anti-Ubiquitin Lys63 Antibody, clone HWA4C4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Ub
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HWA4C4, recombinant monoclonal
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aλ
epitóp szekvencia
N-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UBB(7314)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with MG132.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquitin Lys63 in lysate from HeLa cells treated with MG132 (25 nM; 4 h), but not in untreated cells.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Ubiquitin Lys63 in Ubiquitin K63, Ubiquitin K11, and Ubiquitin K48.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Ubiquitin-Lys63 with a KD of 5.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Ubiquitin Lys63, but not Ubiquitin K11 or GST protein.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with MG132.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquitin Lys63 in lysate from HeLa cells treated with MG132 (25 nM; 4 h), but not in untreated cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)