05-1313
Anti-Ubiquitin Antibody, Lys63-Specific, clone HWA4C4
clone HWA4C4, from mouse
Szinonimák:
ubiquitin C, polyubiquitin B, ubiquitin B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HWA4C4, monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates, human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UBAP2(55833)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
A 2 μg/mL dilution of this lot detected Lys-63 ubiquitin chains by Western blotting.
Additional Research Applications
Immunocytochemistry:
This antibody has been reported by an outside laboratory to be suitable for cytochemistry using HEK293T cells transiently transfected with either wild-type ubiquitin or [K63R] ubiquitin.
Immunohistochemistry:
This antibody has been reported by an outside laboratory to be suitable for histochemistry using human brain tissue (hippocampus) from an Alzheimer′s patient.
ELISA:
This antibody has been reported by an outside laboratory to be suitable for ELISA.
Minőség
A 2 μg/mL dilution of this lot detected Lys-63 ubiquitin chains by Western blotting.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Analízis megjegyzés
Lys63 polyubiquitin chains.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1