Fontos dokumentumok
SAB5701120
Sigma-Aldrich
Anti-K63-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
0.38 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
ubiquitination (Lys63)
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K63 linkage).
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1