04-262
Anti-Ubiquitinylated proteins Antibody, clone FK1
clone FK1, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-Ubiquitin Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FK1, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgM
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2