Merck
V-009
Supelco
Venlafaxine-D6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17D6H21NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
319.90
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYRYFNHXARDNFZ-TXHXQZCNSA-N
Általános leírás
A new internal standard suitable for many LC/MS and GC/MS applications from forensic or clinical toxicology analysis to urine drug testing and isotope dilution methods. Also known by the brand name Effexor®, venlafaxine is an SNRI antidepressant approved for the treatment of major depressive and general anxiety disorders.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Effexor is a registered trademark of American Home Product Corp.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup