Merck
D-017
Supelco
Diphenhydramine-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17D3H18NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.37
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C([2H])([2H])[2H])CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C17H21NO/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZVUWRFHKOJYTH-FIBGUPNXSA-N
Általános leírás
A stable-labeled internal standard for diphenhydramine testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. Diphenhydramine is an antihistamine sold over the counter under the trade name Benadryl®. Dihydramine is also consumed recreationally as a euphoriant and a deliriant.
Jogi információk
Benadryl is a registered trademark of Johnson & Johnson
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup