Merck
P-915
Supelco
Paroxetine-D6 maleate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Paroxetine-D6 maleate solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19D6H14FNO3 · C4H4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
451.47
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[2H]C1([2H])C[C@H]([C@@H](C([2H])([2H])N1)C([2H])([2H])Oc2ccc3OCOc3c2)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C19H20FNO3.C4H4O4/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,17-;/m0./s1/i8D2,10D2,11D2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEIUZSKXSWGSRU-VPMYKUOPSA-N
Általános leírás
Paroxetine, marketed under trade names Paxil® and Aropax, is an SSRI antidepressant used to treat many conditions in adults from major depression and obsessive-compulsive disorder to several anxiety disorders. This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of paroxetine using LC/MS or LC-MS/MS methods for applications in clinical or diagnostic testing, clinical toxicology, or pharmaceutical research.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Paxil is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)