Merck
93867
Supelco
O-Desmethylvenlafaxine
analytical standard
Szinonimák:
4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, Desvenlafaxine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H25NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water (calc. from elemental analysis)
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)O)(C)C
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
O-Desmethylvenlafaxine is a major active metabolite of the drug venlafaxine.
Alkalmazás
O-Desmethylvenlafaxine may be used as a reference standard for the determination of the analyte in biological fluids using liquid-liquid extraction followed by high-performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A high-performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of venlafaxine and O-desmethylvenlafaxine in biological fluids.
RDH, et al.
Therapeutic Drug Monitoring, 16(1), 100-107 (1994)
Cytochrome P450 2D6: Structure, Function, Regulation and Polymorphism (2016)