Merck
T-084
Supelco
2,5-Dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H21NO2S · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCC1=C(OC)C=C(SCCC)C(OC)=C1.Cl
InChI
1S/C13H21NO2S.ClH/c1-4-7-17-13-9-11(15-2)10(5-6-14)8-12(13)16-3;/h8-9H,4-7,14H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHZKNSBEESCMGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A certified solution standard suitable for 2C amine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. 2C-T-7 is a psychedelic phenethylamine related to the 2C family of recreational drugs such as 2C-T-4, 2C-B, 2C-E, and 2C-I. Hallucinogenic effects of the drug often last from 8 to 15 hours after dosing. The designer drug is sold under street names including Blue Mystic and 7th Heaven.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2.0 °C