Merck
C-122
Supelco
2C-B-FLY hydrochloride solution
1 mg/mL in acetonitrile: water (9:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H14BrNO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.61
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in acetonitrile: water (9:1)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
BrC1=C2C(OC=C2)=C(CCN)C3=C1OC=C3.Cl
InChI
1S/C12H10BrNO2.ClH/c13-10-9-3-6-15-11(9)7(1-4-14)8-2-5-16-12(8)10;/h2-3,5-6H,1,4,14H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COTFOIBRWRDLCY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2C-B-FLY is a hallucinogen related to the 2C amine family of illicit drugs such as 2C-B, 2C-I, 2C-E, and 2C-C. Psychedelic effects of this designer drug usually last from 6-8 hours with up to 12 hours observed for larger doses. This certified solution standard is suitable for 2C amine testing methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2.0 °C