Merck
S-062
Supelco
UR-144 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H29NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.46
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CN(CCCCC)C2=C1C=CC=C2)C3C(C)(C)C3(C)C
InChI
1S/C21H29NO/c1-6-7-10-13-22-14-16(15-11-8-9-12-17(15)22)18(23)19-20(2,3)21(19,4)5/h8-9,11-12,14,19H,6-7,10,13H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBMMIBNZVQFQEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
UR-144 is a synthetic cannabinoid of the tetramethylcyclopropyl series. Along with XLR-11, cyclopropyl Spice analogs have seen wide popularity in the illicit markets since late 2012. UR-144 was originally developed as a pharmaceutical drug candidate due to its high affinity for the cannabinoid receptor CB2.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C