Merck
S-047
Supelco
Spice Cannabinoid Mix 3 solution
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Synthetic Cannabinoid Blend Mix 3
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
koncentráció
100 μg/mL each component in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A certified multi-component solution mix of Spice cannabinoids RCS-4, RCS-8, JWH-015, JWH-203, JWH-210, and AM2233. This mix is suitable as starting material for calibrators and controls in Spice cannabinoid testing methods by GC/MS or LC/MS for urine drug testing, forensic analysis, and clinical toxicology applications.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C