Fontos dokumentumok
D3689
(S)-3,5-Dihydroxyphenylglycine hydrate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
S-DHPG
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.N[C@H](C(O)=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H9NO4.H2O/c9-7(8(12)13)4-1-5(10)3-6(11)2-4;/h1-3,7,10-11H,9H2,(H,12,13);1H2/t7-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZEFIWWBQUKNFA-FJXQXJEOSA-N
Géninformáció
human ... GRM1(2911)
Alkalmazás
- as mGluR1/5 agonist for metabotropic glutamate receptor 1 (mGluR1/5) activation in synaptoneurosomal preparations
- in ACSF for DHPG stimulation
- to inject into basolateral amygdala to study its effect on memory expression
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience