Merck
N-104
Supelco
6β-Naltrexol-3-β-D-glucuronide
1.0 mg/mL (20% Water in Acetonitrile), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H33NO10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
519.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL (20% Water in Acetonitrile)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=C(O3)C([C@]([C@@H]3[C@H](O)CC4)(CCN5CC6CC6)[C@]4(O)[C@H]5C7)=C7C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H33NO10/c28-13-5-6-26(34)15-9-12-3-4-14(35-24-19(31)17(29)18(30)21(37-24)23(32)33)20-16(12)25(26,22(13)36-20)7-8-27(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,13,15,17-19,21-22,24,28-31,34H,1-2,5-10H2,(H,32,33)/t13-,15-,17+,18+,19-,21+,22+,24-,25+,26-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZOUDXNTQKTCTC-TXYMGXTCSA-N
Általános leírás
6ß-Naltrexol-3-ß-D-glucuronide is a primary urinary metabolite of naltrexone, an opiate drug used to counter the effects of opioid overdose. Naltrexone is sold under the trade names such as Revia, Depade and Vivitrol. This Certified Spiking Solution® is suitable for a variety of LC/MS or GC/MS applications, including forensic toxicology analysis, urine drug testing, and hydrolysis controls.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2