Fontos dokumentumok
M-096
Morphine-6-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)c35
InChI
1S/C23H27NO9/c1-24-7-6-23-10-3-5-13(31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30)20(23)32-18-12(25)4-2-9(14(18)23)8-11(10)24/h2-5,10-11,13,15-17,19-20,22,25-28H,6-8H2,1H3,(H,29,30)/t10-,11+,13-,15-,16-,17+,19-,20-,22+,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNJCUHZOSOYIEC-GAROZEBRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Pharmacokinetics and Clinical Study Applications: A method involving liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry was developed and validated for the simultaneous quantification of several analgesics, including Morphine-6-β-D-glucuronide, applied in a clinical study for determining neurological death in intensive care units (Jutras et al., 2020).
- Opioid Receptor Research: Research highlighted the higher efficacy of Morphine-6-β-D-glucuronide compared to morphine as a mu-opioid receptor agonist in the rat locus coeruleus, supporting its use in detailed opioid receptor studies (Osborne et al., 2000).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup