Fontos dokumentumok
T-010
(±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
cannabis testing
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCc1cc(O)c2C3C=C(CCC3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOVRGSHRZRJTLZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Analysis of Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) and its three metabolites in plasma and urine samples by gas chromatography (GC) coupled to triple quadrupole mass spectrometer
- Development of an automated sample preparation method based on solid phase extraction (SPE) to determine ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) and its three primary metabolites in a variety of matrices, such as serum, saliva, and urine using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
- Simultaneous determination of cannabinoids and their metabolites in human serum samples by an atmospheric-pressure chemical ionization gas chromatography-tandem mass spectrometry (APGC-MS/MS)
- Multi-analysis of cannabinoids and their metabolites by gas chromatography (GC) coupled to vacuum UV spectrometry
- Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method-based determination of 10 cannabinoids in oral fluid samples following their solid phase extraction (SPE)
- Multi-residue analysis of 14 drugs of abuse from different categories by solid phase extraction (SPE) and LC-MS/MS
Tulajdonságok és előnyök
- Fully characterized under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) with data on stability, homogeneity, accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Gravimetrically prepared using qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Flame sealed under argon into ampoules for long-term shelf life
- Offered in a convenient, DEA-exempt format to improve laboratory efficiency
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)