Merck
M-018
Supelco
Morphine-3-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol: water ( 50:50(v/v)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H27NO9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol: water ( 50:50(v/v))
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](C=C1)[C@H]2[C@](C1[C@H]3C4)(CCN3C)C5=C4C=CC(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O6)=C5O2
InChI
1S/C23H27NO9/c1-24-7-6-23-10-3-4-12(25)20(23)32-18-13(5-2-9(14(18)23)8-11(10)24)31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30/h2-5,10-12,15-17,19-20,22,25-28H,6-8H2,1H3,(H,29,30)/t10?,11-,12+,15+,16+,17-,19+,20+,22-,23+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAEXKFONHRHFBZ-RURUVCMVSA-N
Általános leírás
A certified solution standard of Morphine-3-ß-D-glucuronide at a concentration of 100 µg/mL for low volumes of sample testing. This certified solution standard is suitable for LC/MS or GC/MS applications including forensic analysis or urine drug testing.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Arief Nurrochmad et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 25(3), 262-273 (2010-07-09)
The formation of morphine-3-glucuronide (M-3-G, pharmacologically inactive) and morphine-6-glucuronide (M-6-G, active metabolite) by liver microsomes from humans and rodents, including chimeric mice carrying human liver, was evaluated in the presence of fatty acyl-CoAs. Medium- to long-chain fatty acyl-CoAs, including oleoyl-CoAs
Yoshitaka Hasegawa et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 62(3), 310-314 (2010-05-22)
The aim was to investigate the pharmacokinetics of morphine and its metabolite, morphine-3-glucuronide (M3G), in a rat model of streptozotocin (STZ)-induced diabetes. Morphine (15 mg/kg) was administered intravenously, and the concentrations of morphine and M3G in the plasma, urine and
Michael R Due et al.
Journal of neuroinflammation, 9, 200-200 (2012-08-18)
Multiple adverse events are associated with the use of morphine for the treatment of chronic non-cancer pain, including opioid-induced hyperalgesia (OIH). Mechanisms of OIH are independent of opioid tolerance and may involve the morphine metabolite morphine-3-glucuronide (M3G). M3G exhibits limited
Maarten Swartjes et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 18, 1320-1326 (2012-09-25)
Opioid-induced hyperalgesia (OIH) is a paradoxical increase in pain perception that may manifest during opioid treatment. For morphine, the metabolite morphine-3-glucuronide (M3G) is commonly believed to underlie this phenomenon. Here, in three separate studies, we empirically assess the role of
Kenjiro Nagaoka et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 27(4), 388-397 (2012-01-14)
UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) are glycoproteins in endoplasmic reticulum membranes. UGT2B7 is an important UGT isoenzyme expressed in human liver and glucuronidates various endogenous and exogenous substances. Although this enzyme has three potential N-glycosylation sites (asparagine at positions 67, 68 and 315)