Merck
H-176
Supelco
5-Hydroxyindole-3-acetic acid (5-HIAA) solution
1 mg/mL ( Degassed Methanol w/ 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
5-HIAA, 5-Hydroxyindoleacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
leírás
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL ( Degassed Methanol w/ 0.1% BHT)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-65 to -96°C
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C