Merck
NIST2893
Ethanol-water solution
NIST® SRM® 2893, nominal mass fraction 0.08%
Szinonimák:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Ethanol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg