D6875
21-Hydroxyprogesterone
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
11-Deoxycorticosterone, 11-Desoxycorticosterone, 21-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 4-Pregnen-21-ol-3,20-dione, Cortexone, DOC, Desoxycortone, Kendall’s desoxy compound B, ‘Reichstein Q’
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZESRJSPZRDMNHY-YFWFAHHUSA-N
Géninformáció
human ... SERPINA6(866)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3