Merck
A-060
Supelco
Amiodarone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H30ClI2NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
681.77
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNH2(3757)
Általános leírás
Amiodarone, marketed as Pacerone®, Cordarone®, Aratac, and Atlansil, is an antiarrhythmic agent monitored by clinical labs using HPLC or LCMS to ensure patients remain within the drugs therapeutic range.
Alkalmazás
  • Amiodarone Hydrochloride in Atrial Fibrillation: For treating paroxysmal atrial fibrillation, utilizing Amiodarone HCl as a control for arrhythmic events during treatment, highlighting its pivotal role in managing cardiac arrhythmias (Metzner et al., 2024).
  • Targeted Drug Delivery Research: Amiodarone is used in targeted therapy that enhances the drug′s effectiveness and reduces systemic side effects, particularly in treating cardiac conditions (Zahid et al., 2023).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cordarone is a registered trademark of Sanofi S.A.
Pacerone is a registered trademark of Upsher-Smith Laboratories, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Melissa K Passarelli et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6696-6702 (2015-05-30)
Detecting metabolites and parent compound within a cell type is now a priority for pharmaceutical development. In this context, three-dimensional secondary ion mass spectrometry (SIMS) imaging was used to investigate the cellular uptake of the antiarrhythmic agent amiodarone, a phospholipidosis-inducing