Fontos dokumentumok
1093001
USP
Carbamazepine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
carbamazepine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
191-192 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Általános leírás
Alkalmazás
- Carbamazepine Extended-Release Tablets
- Carbamazepine Oral Suspension
- Carbamazepine Tablets
- Oxcarbazepine
- Oxcarbazepine Oral Suspension
- Oxcarbazepine Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)