Merck
C-053
Supelco
Carbamazepine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N)N1C2=C(C=CC=C2)C=CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Carbamazepine is an anticonvulsant and mood stabilizing drug used primarily in the treatment of epilepsy and neuropathic pain. Marketed under trade names including Carbatrol®, Tegretol®, Carbamaze, and Biston, carbamazepine is also used as a second line treatment for bipolar disorder and in conjunction with antipsychotic drugs for schizophrenia. Suitable uses of this Certified Spiking Solution® include as starting material for preparation of calibrators and controls in carbamazepine testing methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, pain prescription monitoring, forensic analysis, or therapeutic drug monitoring applications.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Carbatrol is a registered trademark of Pharmavene, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tegretol is a registered trademark of Novartis Corporation
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Emilie Caietta et al.
Pediatrics, 132(3), e784-e787 (2013-08-21)
Mutations of SCN4A encoding the skeletal muscle sodium channel Nav 1.4 cause several types of disease, including sodium channel myotonias. The latter may be responsible for neonatal symptoms, including severe neonatal episodic laryngospasm (SNEL). Establishing the diagnosis of SCN4A-related SNEL
U Amstutz et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 94(1), 142-149 (2013-04-17)
The occurrence of hypersensitivity reactions including rare but life-threatening Stevens-Johnson syndrome (SJS) and drug-induced hypersensitivity syndrome (HSS) limits the use of the anticonvulsant carbamazepine (CBZ). Human leukocyte antigen-B (HLA)-B 15:02 and HLA-A 31:01 have been identified as predictive genetic markers
Inge Anita Meijer et al.
Muscle & nerve, 49(1), 134-138 (2013-07-31)
Erythromelalgia due to heterozygous gain-of-function SCN9A mutations usually presents as a pure sensory-autonomic disorder characterized by recurrent episodes of burning pain and redness of the extremities. We describe a patient with an unusual phenotypic presentation of gross motor delay, childhood-onset
Ursula Amstutz et al.
Epilepsia, 55(4), 496-506 (2014-03-07)
To systematically review evidence on genetic risk factors for carbamazepine (CBZ)-induced hypersensitivity reactions (HSRs) and provide practice recommendations addressing the key questions: (1) Should genetic testing for HLA-B*15:02 and HLA-A*31:01 be performed in patients with an indication for CBZ therapy
V L Yip et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 92(6), 757-765 (2012-11-08)
Carbamazepine (CBZ) therapy is associated with cutaneous adverse reactions in up to 10% of patients. Predisposition to these hypersensitivity reactions has been linked to the human leukocyte antigen (HLA) genotype. This systematic review determines the strength of these associations and
Cikkek
The application note describes a comparative analysis of plasma protein binding results for free/bound drugs using two different sample extraction steps, with and without agitation.
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.