Fontos dokumentumok
900118J
Avanti
(15R)-PGE2
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
15(R)-Prostaglandin E2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H32O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.47
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL in methyl acetate
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900118K-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
8.6 °F
Lobbanási pont (C)
-13 °C