Fontos dokumentumok
900110P
Avanti
PGF1β
Avanti Research™ - A Croda Brand 900110P, powder
Szinonimák:
Prostaglandin F1β
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (900110P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 900110P
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,18+,19+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZUXGQBLFALXCR-JQXWHSLNSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)