Fontos dokumentumok
900105P
Avanti
PGF1α
Prostaglandin F1α, Avanti Research™ - A Croda Brand 900105P, powder
Szinonimák:
Prostaglandin F1α
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (900105P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 900105P
lipidtípus
neutral glycerides
neutral lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZUXGQBLFALXCR-CDIPTNKSSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3