Merck
A-093
Supelco
Atomoxetine-d7 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17D7H15ClNO
Molekulatömeg:
298.86
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(O[C@H](CCNC)c2ccccc2)c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1/i1D3,6D,7D,8D,11D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUCXVPAZUDVVBT-OJPCNXEKSA-N
Általános leírás
A stable-labeled internal standard suitable for numerous GC/MS and LC/MS applications for atomoxetine from clinical toxicology and urine drug testing to forensic analysis and isotope dilution methods. Atomoxetine, marketed in the US under the trade name Strattera®, is a drug used in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Strattera is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)