Merck
900113P
Avanti
PGE1-d9
powder
Szinonimák:
Prostaglandin E1-d9
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H25D9O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
363.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.12
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMVPRGQOIOIIMI-XRKMKCTBSA-N
Általános leírás
Prostaglandin E1-d9 (PGE1-d9) is a deuterated derivative of PGE1.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Prostaglandin E1 (PGE1) possesses vasodilator activities.
Kiszerelés
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-50UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Prostaglandins (2012)