Fontos dokumentumok
900120P
Avanti
PGB1
new
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Prostaglandin B1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H32O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.47
UNSPSC kód:
41116107
biológiai forrás
synthetic
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (900120P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)CC1
Alkalmazás
  • Lipids research
  • cell signaling
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900120P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3