Merck
890820P
Avanti
18:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890820P, powder
Szinonimák:
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane
Méret kiválasztása
25 MG
60 100,00 Ft
60 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 MG
60 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H81NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
652.09
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
60 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (890820P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 890820P
lipidtípus
transfection
cationic lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H81NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h39H,5-38H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVBUSVJSKGVQQS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane (18:0 DAP) might be used to formulate lipid nanoparticles (LNPs) and to test its efficiency of packaging mRNA into an LNP.[1] It might also be used in the preparation of “bubble liposomes” (BLs).[2]
Biokémiai/fiziológiai hatások
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane (18:0 DAP) is a cationic lipid and serves as a pH-sensitive transfection reagent.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890820P-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Yoko Endo-Takahashi et al.
Biomaterials, 34(11), 2807-2813 (2013-01-25)
We have developed polyethyleneglycol (PEG)-modified liposomes (Bubble liposomes; BLs) that entrap ultrasound (US) contrast gas, and we have reported that the combination of BLs and US exposure was an effective tool for delivering pDNA and siRNA in vitro and in
Siddharth Patel et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 303, 91-100 (2019-04-16)
Retinal gene therapy has had unprecedented success in generating treatments that can halt vision loss. However, immunogenic response and long-term toxicity with the use of viral vectors remain a concern. Non-viral vectors are relatively non-immunogenic, scalable platforms that have had