Merck
890840P
Avanti
14:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890840P, powder
Szinonimák:
1,2-dimyristoyl-3-dimethylammonium-propane
Méret kiválasztása
25 MG
60 100,00 Ft
60 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 MG
60 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C33H65NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
539.87
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
60 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (890840P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 890840P
lipidtípus
cationic lipids
transfection
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUQHEMSUWCJRBP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2-dimyristoyl-3-dimethylammonium-propane (14:0 DAP) might be used:
  • to prepare liposomal membrane and study its interaction between surfactants[1]
  • to study its effect on the ordering of two-dimensional dispersions of membrane-coated particles[2]
  • to study its interaction with mastoparan (MP)[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
1,2-dimyristoyl-3-dimethylammonium-propane (14:0 DAP) is a cationic lipid and serves as a pH-sensitive transfection reagent.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890840P-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
F Nomura et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(5), 2340-2345 (2001-02-28)
Dynamic behaviors of liposomes caused by interactions between liposomal membranes and surfactant were studied by direct real-time observation by using high-intensity dark-field microscopy. Solubilization of liposomes by surfactants is thought to be a catastrophic event akin to the explosion of
Esther W Gomez et al.
Soft matter, 5(9), 1931-1936 (2009-05-07)
Two-dimensional dispersions of colloidal particles with a range of surface chemistries and electrostatic potentials are characterized under a series of solution ionic strengths. A combination of optical imaging techniques are employed to monitor both the colloid structure and the electrostatic
Specific ion interaction dominates over hydrophobic matching effects in peptide-lipid bilayer interactions: the case of short peptide
Wei F, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(49), 26190-26196 (2013)