Fontos dokumentumok
890830P
Avanti
16:0 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890830P, powder
Szinonimák:
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (890830P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890830P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 890830P
lipidtípus
transfection
cationic lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3