Merck
880225P
Avanti
Azido-PEG2000-Carboxy
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Azido-polyethylene glycol(2000)-carboxylic acid
Méret kiválasztása
100 MG
156 000,00 Ft
156 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
156 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C90H179N3O46
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2039.38
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
156 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszerelés
pkg of (pkg of 1 X 100 mg (880225P-100MG))
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880225P-100MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)