Fontos dokumentumok
920401
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), (Propionic acid), methoxy
Szinonimák:
O-(2-Carboxyethyl)-O′-methylpolyethylene glycol 1,000, PEG acid, PEG carboxylic acid, Polyethylene glycol, mPEG-COOH, mono-Methyl polyethylene glycol 1′000 propionic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Methoxypolyethylene glycol 1,000 propionic acid,
form
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 1,000 (by NMR)
szín
white to off-white
Ω-end
(Propionic acid)
α-end
methoxy
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)