Fontos dokumentumok
870701P
Avanti
Coenzyme A (Li salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 870701P, powder
Szinonimák:
Coenzyme A (lithium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (870701P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870701P
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
coenzymes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCS)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[Li+].[Li+].[Li+]
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16+,20-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSCBPHBAFBVXRK-FFKZSOHASA-K
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)