Merck
870650P
Avanti
Trans-FAAzo-4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Szinonimák:
4-Butyl-Azo-4:0-Acid-1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H24N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
324.42
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
1 ea of 25 mg (870650P-25mg)
1 ea of 5 mg (870650P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
photoswitchable lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC(O)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-2-3-5-16-8-12-18(13-9-16)21-22-19-14-10-17(11-15-19)6-4-7-20(23)24/h8-15H,2-7H2,1H3,(H,23,24)/b22-21+
Általános leírás
FAAzos are photoswitchable fatty acids which mimics highly unsaturated fatty acids such as arachidonic acid. FAAzo-4 is an azobenzene derivative.
Biokémiai/fiziológiai hatások
FAAzos are potential modular building blocks for synthetic incorporation into more elaborate photolipids. FAAzo has the potential for the optical control of G-protein coupled receptor (GPCR).
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Photoswitchable diacylglycerols enable optical control of protein kinase C
Frank JA, et al.
Nature Chemical Biology, 12(9), 755-755 (2016)
Optical control of GPR40 signalling in pancreatic beta-cells
Frank JA, et al.
Chemical Science, 8(11), 7604-7610 (2017)