Merck
868584P
Avanti
16:0-d31 SM
Avanti Research - A Croda Brand 868584P, powder
Szinonimák:
N-palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
Méret kiválasztása
1 MG
80 900,00 Ft
5 MG
348 000,00 Ft
80 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
80 900,00 Ft
5 MG
348 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H48N2O6PD31
CAS-szám:
Molekulatömeg:
734.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
80 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (868584P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (868584P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 868584P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COP([O-]
Általános leírás
16:0-d31 SM or N-palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine is a deuterium labeled N-palmitoyl-sphingomyelin (SM). N-palmitoyl-SM is a sphingomyelin containing N-linked acyl chain with 16C atoms.[1] Sphingomyelin is found in the outer leaflet of the mammalian cell membrane.[1][2] It is a vital structural constituent of neurons and lipid bilayers.[3]
Alkalmazás
16:0-d31 SM or N-palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine has been used as an internal standard in mass spectrometry to quantify lipids in biological samples.[4][5]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (868584P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (868584P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Sphingomyelin content of dairy protein ingredients and infant formula powders, and identification of bovine sphingomyelin species
Moloney C, et al.
International dairy journal, 78, 138-144 (2018)
Thomas Mehnert et al.
Biophysical journal, 90(3), 939-946 (2005-11-15)
Selectively deuterated N-palmitoyl sphingomyelins were studied by deuterium nuclear magnetic resonance spectroscopy ((2)H-NMR) to elucidate the backbone conformation as well as the interaction of the sphingolipids with glycerophospholipids. Macroscopic alignment of the lipid bilayers provided good spectral resolution and permitted
Structure and lipid interaction of N-palmitoylsphingomyelin in bilayer membranes as revealed by 2H-NMR spectroscopy
Mehnert T, et al.
Biophysical Journal, 90(3), 939-946 (2006)
M G Zenobi et al.
Journal of dairy science, 101(7), 5902-5923 (2018-04-24)
The objectives were to determine the optimal feeding amount of choline in a ruminally protected form to reduce the triacylglycerol (TAG) concentration in liver and to increase TAG in blood plasma of dairy cows. Pregnant, nonlactating multiparous Holstein cows (n
The importance of hydrogen bonding in sphingomyelin's membrane interactions with co-lipids
Slotte JP
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1858(2), 304-310 (2016)