Fontos dokumentumok
860831P
Avanti
C6(6-azido) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860831P, powder
Szinonimák:
N-(6-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860831P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860831P
lipidtípus
click reagents
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available