Fontos dokumentumok
H6524
N-Hexanoyl-D-sphingosine
≥98% (TLC), synthetic
Szinonimák:
C6 ceramide, Caproyl ceramide, N-Caproyl-D-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
lipidtípus
sphingolipids
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+/t22-,23+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPRJSFWNFTXXQC-QFWQFVLDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3