Merck
860704P
Avanti
C6 ceramide-1,3-cyclic-phosphate (d18:1/6:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
N-hexanoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H49N2O5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
476.63
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860704P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3