Fontos dokumentumok
900405P
Avanti
pacFA GlcCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 900405P, powder
Szinonimák:
D-glucosyl-β-1,1′ N-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (900405P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 900405P
lipidtípus
click reagents
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(N[C@](CO[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)([H])[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H69N3O8/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-25-32(44)31(30-49-38-37(48)36(47)35(46)33(29-43)50-38)40-34(45)26-22-19-16-17-20-24-28-39(41-42-39)27-23-6-4-2/h2,21,25,31-33,35-38,43-44,46-48H,3,5-20,22-24,26-30H2,1H3,(H,40,45)/b25-21+/t31-,32+,33+,35+
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)