Fontos dokumentumok
860600P
Avanti
Lyso SM (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860600P, powder
Szinonimák:
Sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860600P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860600P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860600P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860600P-50mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860600P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effect on the skeletal muscle ryanodine receptor (RyR1), in the presence and absence of calmodulin through single channel recordings in planar lipid bilayers
- as an inhibitor of Ca2+ sensor calmodulin (CaM)
- as a standard in circular dichroism (CD) spectroscopy to determine lipid selectivity of the lipid-peptide interactions
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)