Merck
860669P
Avanti
Sphingosine (d16:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860669P, powder
Szinonimák:
D-erythro-Sphingosine (C16 base)
Méret kiválasztása
10 MG
122 000,00 Ft
122 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 MG
122 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H33NO2
Molekulatömeg:
271.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
122 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860669P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860669P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(N)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(19)15(17)14-18/h12-13,15-16,18-19H,2-11,14,17H2,1H3/b13-12+/t15-,16+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTUSGZZCQZACPT-YYZTVXDQSA-N
Általános leírás
Sphingosine (d16:1), also known as hexadecasphingosine or hexadecasphing-4-enine, is a minor sphingoid base with 16 carbon atoms.[1] It is one of the major sphingoid bases found in Musca domestica larvae and adults.[2]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sphingosine is implicated in negative regulation of cell proliferation and stimulation of apoptosis.[3] It has a potential to control the activities of phospholipases, protein kinases, ion channels, cannabinoid receptor type 1 (CB-1) receptors and steroidogenic factor 1 (SF-1) receptors.[4]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860669P-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Ceramides and cerebrosides
Metabolism in the Nervous System, 179-199 (1983)
the
Lipid Mediators and Their Metabolism in the Brain (2011)
The occurrence of tetradecasphing-4-enine and hexadecasphing-4-enine as the principal sphingosines of Musca domestica larvae and adults.
L L Bieber et al.
Biochimica et biophysica acta, 187(1), 157-159 (1969-07-29)
Olivier Cuvillier
Biochimica et biophysica acta, 1585(2-3), 153-162 (2003-01-18)
The sphingolipid metabolites ceramide, sphingosine, and sphingosine 1-phosphate contribute to controlling cell proliferation and apoptosis. Ceramide and its catabolite sphingosine act as negative regulators of cell proliferation and promote apoptosis. Conversely, sphingosine 1-phosphate, formed by phosphorylation of sphingosine by a