Fontos dokumentumok
860663P
Avanti
Sphingosine (d22:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860663P, powder
Szinonimák:
D-erythro-Sphingosine (C22 base)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860663P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860663P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H45NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)21(23)20-24/h18-19,21-22,24-25H,2-17,20,23H2,1H3/b19-18+/t21-,22+/m0/s1
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)