Merck
860573P
Avanti
C12 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860573P, powder
Szinonimák:
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-lauroyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
Méret kiválasztása
1 MG
145 000,00 Ft
145 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
145 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H72N2O11S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
741.03
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
145 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860573P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860573P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C36H69NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2)28-46-36-34(42)35(48-49(43,44)45)33(41)31(27-38)47-36;/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-42H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)(H,43,44,45);1H3/b25-23+;/t29-,30+,31?,33-,34?,35?,36+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRHCDEVQWSMWDC-LNTPIPJUSA-N
Alkalmazás
C12 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0) is suitable for use as a standard in mass spectrometric analysis of sulfatides.[1]
Biokémiai/fiziológiai hatások
C12 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0) is a non-physical sulfatide. Accumulation of sulfatide impairs the activity of arylsulfatase A enzyme, which in turn leads to the development of genetic disease, metachromatic leukodystrophy.[2]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860573P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Quantification of plasma sulfatides by mass spectrometry: Utility for metachromatic leukodystrophy
Saville J, et al.
Analytica Chimica Acta, 955, 79-85 (2017)
Synthetic sulfogalactosylceramide (sulfatide) and its use for the mass spectrometric quantitative urinary determination in metachromatic leukodystrophies
Cui Y, et al.
Glycoconjugate Journal, 25(2), 147-155 (2008)
Mariachiara Bianco et al.
Food chemistry, 324, 126878-126878 (2020-04-29)
Ceramides (Cer) and cerebrosides are important sphingolipids (SL) involved in many biological processes. Herein, the SL content of yellow lupin seeds (Lupinus luteus) was determined by liquid-liquid extraction, mild alkaline hydrolysis (1 h at 37 °C) and reversed-phase liquid chromatography with negative
Michela Antonelli et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(2), 413-423 (2019-11-25)
The chemical composition of Cannabis sativa L. has been extensively investigated for several years; nevertheless, a detailed lipidome characterization is completely lacking in the literature. To achieve this goal, an extraction and enrichment procedure was developed for the characterization of