Fontos dokumentumok
860536P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate (d18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860536P, powder
Szinonimák:
D-erythro-sphinganine-1-phosphate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860536P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860536P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860536P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHEDRJPUIRMZMP-ZWKOTPCHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3