Fontos dokumentumok
860652P
Avanti
C8 Ceramide-1-Phosphate (d17:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860652P, powder
Szinonimák:
N-octanoyl-ceramide-1-phosphate (C17 base) (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860652P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860652P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)